Descrizione
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | IgA |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SPM187 |
| Coniugato | APC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | Immunoglobulin A |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Purified human IgA |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |