missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgA Rabbit anti-Mouse, Secondary Antibody, Invitrogen™

Codice prodotto. 17119685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17119685 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17119685 Fornitore Invitrogen N. del fornitore SA510308

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Mouse IgA Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgA in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Mouse IgA
Applicazioni ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Mouse IgA
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage 2-8°C
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.