missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IgE Antibody (talizumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30046002 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30046002 1 mg 1mg
30047624 50 μg 50µg
30044283 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30046002 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP3285591mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

IgE Monoclonal antibody specifically detects IgE in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgE
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone talizumab
Coniugato Unconjugated
Formulazione Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N. accesso geni P0DOX4
Alias gene IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Specie ospite Human
Immunogeno IgE
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3497
Ricostituzione Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.