Learn More
Igepal CO-520, TRC
Codice prodotto. 30399345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399345 10 g 10g
30389903 1 g -
30394775 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI26505010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68412-54-4
Formula molecolare (C2H4O)n.C15H24O
Sinonimo ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Quantità 10 g