Learn More
IGF1R beta chain Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | IGF1R beta chain |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899774
|
Proteintech
20254-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889774
|
Proteintech
20254-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This antibody raised against a synthesized polypeptide (CGVLVLRASFDERQPYAH) corresponding to 1332-1348aa of human IGF1R protein recognizes beta subunit of IGF1R.
IGF1R (Insulin-like Growth Factor1 Receptor) is a receptor tyrosine kinase that mediates actions of insulin-like growth factor 1 (IFG1). It binds IGF1 with high affinity and IGF2/insulin with lower affinity. Activated IGF1R is involved in cell growth and survival control. IGF1R is crucial for tumor transformation and survial of maligt cells. Ligand binding activates the receptor kinase and leads to receptor autophosphorylation and tyrosines phosphorylation of multiple substrates that function as signaling adapter proteins.Specifica
IGF1R beta chain | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P08069, P24062, Q60751 | |
16001, 25718, 3480 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
IGF1R |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD221, IGF I receptor, IGF1R, IGFIR, IGFR, JTK13 | |
IGF1R | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |