missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress IGFBP-3 Protein, Human
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | Approximately 28.8 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Recombinant | Recombinant |
| Content And Storage | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Sinonimo | rHuIGF-BP3∣ IBP-3∣ IGF-binding protein 3∣ IGFBP-3 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?