Learn More
MP Biomedicals™ IgG Affinity Gel
Codice prodotto. 11424295 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424295 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424295 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0855961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    290.85€ / 2mL
    Risparmia 15.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
IgG Affinity Gel is prepared by reaction of purified IgG to activated Sepharose™ 4B gel.
  • Product is rabbit IgG (whole molecule) covalently coupled to Sepharose-4B
  • Packed in a polystyrene chromatography column
Specifica
Capacità di legame 2.3 mg Antibody/mL
Quantità 2 mL
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) For affinity purification of antibodies to Rabbit IgG or to remove these antibodies from an antiserum preparation
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.