Learn More
IgG Antibody (B33/20), FITC, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18607365 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607365 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607365 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247724F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.60€
    665.70€ / 0.1mL
    Risparmia 102.90€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone B33/20
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified polyclonal human Ig Gamma Chain
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3500
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus