Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Codice prodotto. 17630397 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
200µL
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17630397 500 μL 500µL
17620397 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17630397 Fornitore Proteintech N. del fornitore SA000131500UL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Specifica
Antigene IgG(H+L)
Applicazioni Immunofluorescence, Flow Cytometry
Coniugato CoraLite 488
Formulazione 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Specie ospite Goat
Metodo di purificazione The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantità 500 μL
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Forma Liquid