Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Codice prodotto. 17600307 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17600307 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17600307 Fornitore Proteintech N. del fornitore SA0000121ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Goat anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Specifica
Antigene IgG(H+L)
Applicazioni ELISA, Western Blot
Coniugato HRP
Formulazione 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Specie ospite Goat
Metodo di purificazione The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantità 1 mL
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Forma Liquid