missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marca:  Invitrogen SA510285

55.16 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 17129665

  • 82.75€ / 1mg
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This antibody may cross react with kappa light chains from other species.

Human Kappa Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Human Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifica

Specifica

Human Kappa Light Chain
Polyclonal
Unconjugated
IGHA1
HCAK1; IgA1; IgG3; IGHA1; IGHA2; IGHG1; IGHG2; IGHG3; IGHG4; IGKC; IGKCD; IGLC; IGLC1; immunoglobulin heavy constant alpha 1; immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker); immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker); immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker); immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker); immunoglobulin kappa constant; immunoglobulin lambda constant 1; Km
Human Kappa b+f
1 mg
Secondary
Human
Liquid
ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01834, P01857, P01859, P01860, P01861, P01876, P01877, P0CG04
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3493, 3494, 3500, 3501, 3502, 3503, 3514, 3537
4° C
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali