Learn More
IgG Rabbit anti-Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16856245 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16856245 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16856245 Fornitore Proteintech N. del fornitore 300000AP1MG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rabbit Polyclonal Antibody
The Rabbit IgG control antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with n/a of Rabbit IgG control. This antibody recognizes rabbit antigen. The Rabbit IgG control antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
Antigene IgG
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Quantità 1 mg
Primario o secondario Primary
Target Species Rabbit
Isotype IgG