Learn More
IgG3 Antibody (SR1690), R&D Systems™
Codice prodotto. 18609794 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609794 50 μg 50µL
18601155 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18609794 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32181550ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IgG3 Monoclonal specifically detects IgG3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG3
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1690
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human IgG3 (Uniprot #: P01860)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3502
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus