Learn More
Abnova™ IGH/CCND1 DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
---|---|
Formato | Tube |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
Gene | immunoglobulin heavy locus |
Alias gene | IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003575
|
Abnova™
FT0020.100UL |
100 μL |
1475.00€
100µL |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013575
|
Abnova™
FT0020.200UL |
200 μL |
2430.00€
200µL |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Store at 4°C in the dark | |
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) | |
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 | |
3492;595 | |
Liquid |
Tube | |
immunoglobulin heavy locus | |
IGH | |
DNA/RNA |