Learn More
IgM Antibody (UCH-B1) - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614839 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
Dimensione della confezione:
0.03mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614839 0.025 mg 0.03mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614839 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2780500.025mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for CyTOF/Flow Cytometry/Functional Assay/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgM
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone UCH-B1
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Functional, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human prolymphocytic leukaemia B cells.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3507
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus