Descrizione
IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgT |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | Z55F8*C3 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot neat, ELISA neat, Immunohistochemistry 1:5 |
| Formulazione | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias gene | IgZ, Immunoglobulin IgT |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |