Learn More
Proteintech IHCeasy GLUL Ready-To-Use IHC Kit
Codice prodotto. 17456743 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
50 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
17456743 50 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17456743 Fornitore Proteintech N. del fornitore KHC003750T
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A ready-to-use IHC kit for the staining of Glutamine Synthetase (GS or GLUL).
  • This kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use.
  • Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Specifica
Target Species Human, Rat, Mouse
Tipo di campione FFPE Tissue
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Quantità confezione 50 Tests
Sufficiente per 50 Reactions