Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Codice prodotto. 14821582 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
3 mL
4 ml
8 mL
16 ml
25 mL
35 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14821582 8 mL pezzi 100
14851582 16 ml pezzi 100
14841582 3 mL pezzi 250
14881582 25 mL pezzi 100
14801582 2 ml pezzi 250
14801592 35 ml pezzi 100
14811582 4 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 14821582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.55€
    24.30€ / pezzi 100
    Risparmia 3.25€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiale affidabili, da utilizzare per la raccolta, l'analisi o la conservazione di campioni di piccole dimensioni. Le fiale per campioni in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ tipo III sono ideali per numerose applicazioni diagnostiche, farmaceutiche e sanitarie.
  • Clear Type III Soda Lime Glass vial
  • With push-in cap
Specifications
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Colore Trasparente
Materiale Vetro sodico-calcico tipo III
Volume (sistema metrico) 8 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura A pressione
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 50 mm