Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 25 mm |
| Colore | Clear |
| Materiale | Vetro sodico-calcico tipo III |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Tipo di chiusura | A pressione |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |