Learn More
IKA™ Agitatore con piastra riscaldante IKA™ C-MAG
Codice prodotto. 10625435 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
10625435 Ceramica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10625435 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003581200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    771.00€ / pezzi 1
    Risparmia 209.00€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 180 x 180 mm
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of 5, 10 or 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230/120/100 V
Specifiche di sicurezza Fixed safety circuit of 550°C
Funzioni di agitazione Magnetic stirrer with heating and Ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello C-MAG HS 7
Caratteristiche suola Connection for external sensor: ETS-D5
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Size 180 x 180 mm
Altezza (sistema metrico) H 105 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50 a 500°C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 932°F
Temperatura ambiente Da 5 a 40°C
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Wattage 1020 w
Peso (sistema imperiale) 11 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Tipo Agitatore magnetico
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 10 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Display LED