Learn More
Agitatori IKA Eurostar Power Control-Visc P4 e P7, pinza nastro
Codice prodotto. 10618972 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10618972 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10618972 Fornitore IKA N. del fornitore 0003159000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    446.00€ / pezzi 1
    Risparmia 15.00€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this stainless steel clamp for securing vessels against walls or synchronizing rotation during stirring. IKA™ Stainless Steel Strap Clamps are designed for IKA Eurostar Power Control-Visc P4 and P7 Stirrers
  • Includes cross collar joint for Boss Head 14-259-123 and fastening angle bar
  • For use with stands 14-259-86 and 14-259-039
  • Suitable for vessel from 1 3/8 to 11 in. (40 to 330mm) dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Morsetto doppio R 270
Quantità 1 ciascuno
Tipo Pinza a nastro RH 5