Learn More
Agitatore digitale MTS per 2/4 piastre microtiter IKA™
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitatore speciale per due o quattro piastre di microtitolazione.
- Controllo elettronico della velocità
- Timer digitale
- Allarme tempo scaduto
- Con base inclusa (senza piastra per microtitolazione)
- Moto orbitale
- Diametro orbitale: 3 mm
Specifica
Specifica
| Orbita | 3 mm |
| Intervallo di velocità | da 0 a 1100 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 40°C |
| Wattage | 45 w |
| Product Type | Agitatore per microtitolazione digitale |
| Certificazione/Conformità | IP 21, DIN EN 60529 |
| Controllo della temperatura | Digitale |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 320 mm |
| Vedi altri risultati |