Learn More
IKA™ IKAFLON 90 Slide
Codice prodotto. 17533636 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17533636 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17533636 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020102963
In stock
IKAFLON 90 Slide stirring bar has reduced friction and better concentricity on uneven vessel bottoms.
  • Magnetic stirring bar made of PTFE, with centric PEEK ring for reduction of friction and better concentricity on uneven vessel bottoms.
  • Length: 90 mm, diameter: 22 mm, diameter with ring: 28 mm.
  • All materials are FDA compliant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Centric PEEK Ring
Larghezza (sistema metrico) 0.15 kg
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Materiale PTFE
Forma Sphere
Tipo Stirring Rod