Learn More
IKBKG Mouse anti-Human, Clone: 1F2E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene IKBKG
Clone 1F2E2
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66460-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66460-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
IKK gamma is the regulatory subunit of the inhibitor of the kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.
Specifica
Specifica
IKBKG
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AMCBX1, FIP 3, FIP3, Fip3p, I kappa B kinase subunit gamma, IkB kinase subunit gamma, IKBKG, IKK gamma, IKKAP1, IKKG, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, NF kappa B essential modifier, NF kappa B essential modulator
IKBKG
IgG1
Protein G
Antibody
1F2E2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9Y6K9
8517
IKBKG Fusion Protein Ag13358
Primary
-20°C
IKBKG