Learn More
Thermo Scientific Chemicals IKK-2 Inhibitor V
Codice prodotto. 15436749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436749 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15436749 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J65132.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 978-62-1 | C15H8ClF6NO2, C15H8ClF6NO2 | 383.67 g/mol
A selective IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A selective IKK-2 inhibitor
CAS 978-62-1
Formula molecolare C15H8ClF6NO2
Peso formulazione 383.67g/mol
Sinonimo N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide; IMD-0354
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder