Learn More
IKK-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16445898
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16445898 10 mg 10mg
16441389 1 mg 1mg
16438537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16445898 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13873
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Specifica
Materiale o nome chimico IKK-IN-1
CAS 406211-06-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H26ClN3O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 431.91
Peso formulazione 431.91
Percent Purity 95.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only