missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 beta/IL-1F2 Antibody (43N1G6), DyLight 650, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18102484 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18102484 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18102484 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP227342C

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

IL-1 beta/IL-1F2 Monoclonal specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-1 beta/IL-1F2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 43N1G6
Coniugato DyLight 650
Diluizione Western Blot
N. accesso geni P01584
Alias gene catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Simboli geni IL1B
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full-length recombinant human IL-1beta protein was used as immunogen for this antibody.
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3553
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.