missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IL-13 Antibody (cendakimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
Specifica
| Antigene | IL-13 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | cendakimab |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N. accesso geni | P35225 |
| Alias gene | ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600 |
| Specie ospite | Human |
| Immunogeno | IL-13 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?