missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-13 Antibody (cendakimab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30172005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30172005 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30172005 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP328619JF635

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-13
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone cendakimab
Coniugato Janelia Fluor 635
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
Specie ospite Human
Immunogeno IL-13
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3596
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.