Learn More
IL-15R alpha Antibody (888220) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Codice prodotto. 30171812 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30171812 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30171812 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB5511JF585
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IL-15R alpha
Applicazioni Flow Cytometry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 888220
Coniugato Janelia Fluor 585
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3601
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus