Learn More
IL-17RA/IL-17R Antibody (657603), DyLight 405, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600320 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600320 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600320 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB4481E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.72€
    809.55€ / 0.1mL
    Risparmia 135.17€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene IL-17RA/IL-17R
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Classificazione Monoclonal
Clone 657603
Coniugato DyLight 405
Diluizione Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RA/IL-17 R, Ser32-Trp322, Accession # Q60943
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23765
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus