missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-19 Antibody (350105), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30144385 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30144385 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30144385 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB29151CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

IL-19 Monoclonal antibody specifically detects IL-19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-19
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 350105
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene IL-10C, IL-19, interleukin 19, MDA1, melanoma differentiation associated protein-like protein, NG.1Melanoma differentiation-associated protein-like protein, ZMDA1interleukin-19
Specie ospite Rat
Immunogeno E. coli-derived recombinant mouse IL-19, Leu25-Ala176, Accession # Q8CJ70
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 29949
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.