Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 326.00€
Specifica
Antigene IL-4
Clone 11B11
Concentrazione 0.2mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15962538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB81-APC-25UG
25 μg
98.45€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15952538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB81-APC-100UG
100 μg
326.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
IL-4
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
16189
IgG1 κ
Protein A/G Purified
11B11
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_067258
Il4
Primary
Store at 2-4°C.