Learn More
IL-4 Rat, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB81-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942538
  • 206.00€ / 500µg
Spedizione stimata
15-01-2021
Specifica
IL-4
11B11
Unconjugated
NP_067258
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16189
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
IgG1 kappa
500 μg
Store at 2-4°C.