missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-4 Rat, Qfluor 630, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
250.00€ - 377.00€
Specifica
Antigene | IL-4 |
---|---|
Clone | 11B11 |
Concentrazione | 0.2mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15992538
|
EnquireBio
QAB81-QF630-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902548
|
EnquireBio
QAB81-QF630-500UG |
500 μg |
377.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16189 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_067258 | |
Il4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |