missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL-6 Antibody (ziltivekimab), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30045251 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30045251 1 mg 1mg
30047139 100 μg 100µg
30047094 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30045251 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP3284491mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-6
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone ziltivekimab
Coniugato Unconjugated
Formulazione Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N. accesso geni P05231
Alias gene B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Specie ospite Human
Immunogeno IL-6/ IFNb2
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3569
Ricostituzione Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.