missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-7R alpha/CD127 Rabbit anti-Mouse, Alexa Fluor 750, Clone: 1140A, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB7473S-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| IL-7R alpha/CD127 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| CD127, CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 R alpha, IL-7 receptor subunit alpha, IL7R, IL7R alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha | |
| NSO mouse myeloma cell line transfected with mouse IL-7 R alpha/CD127 Glu21-Asp239 Accession # P16872 | |
| RUO | |
| 3575 | |
| Mouse | |
| IgG |
| Flow Cytometry | |
| 1140A | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P16872 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Stains mouse IL-7 R alpha/CD127 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
For Research Use Only (RUO)