missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7R alpha/CD127 Antibody (717519) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18556389 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18556389 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18556389 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB8484K

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-7R alpha/CD127
Applicazioni Flow Cytometry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 717519
Coniugato DyLight 488
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat IL-7 R alpha/CD127, Glu21-Asp239, Accession # NP_001099888
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3575
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.