missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL13RA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11059-1-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897873

  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The protein encoded by this gene is closely related to Il13RA1, a subuint of the interleukin 13 receptor complex. This protein binds IL13 with high affinity, but lacks cytoplasmic domain, and does not appear to function as a signal mediator. It is reported to play a role in the internalization of IL13.
Specifica

Specifica

IL13RA2
Polyclonal
Unconjugated
IL13RA2
CD213A2, CT19, IL 13 receptor subunit alpha 2, IL 13R, IL 13R alpha 2, IL 13R subunit alpha 2, IL 13RA2, IL13BP, IL13R, IL13RA2, IL13Ralpha2, Interleukin 13 binding protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16165, 171060, 3598
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O88786, Q14627, Q8VHK6
IL13RA2
IL13RA2 Fusion Protein Ag1534
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali