missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Antibody detects endogenous levels of total IL1F5.
The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. This cytokine was shown to specifically inhibit the activation of NF-kappaB induced by interleukin 1 family, member 6 (IL1F6). This gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.
Specifica
Specifica
| Antigene | IL1F5 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | IL36RN |
| N. accesso geni | Q9QYY1, Q9UBH0 |
| Alias gene | AI413231; FIL1; FIL1 delta; FIL1(DELTA); FIL1D; Fil1delta; IL-1 delta; IL-1 related protein 3; Il1f5; IL-1F5; IL1F5 (Canonical product IL-1F5a); IL-1F5 (IL-1HY1, FIL1-delta, IL-1RP3, IL-1L1, IL-1-delta); Il1h3; Il-1h3; IL1HY1; IL-1HY1; IL1L1; IL-1L1; IL-1ra homolog 1; IL-1-related protein 3; IL1RP3; IL-1RP3; IL36RA; IL-36Ra; IL36RN; Interleukin; interleukin 1 family, member 5; interleukin 1 family, member 5 (delta); interleukin 1 receptor antagonist homolog 1; interleukin 36 receptor antagonist; interleukin-1 delta; Interleukin-1 family member 5; interleukin-1 family member 5; interleukin-36 receptor antagonist protein; interleukin-1 homolog 3; Interleukin-1 HY1; interleukin-1 receptor antagonist homolog 1; Interleukin-1-like protein 1; interleukin-36 receptor antagonist protein; MGC29840; PSORP; PSORS14; UNQ1896/PRO4342 |
| Simboli geni | Il1f5, IL36RN |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
