missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL20 Mouse anti-Human, Clone: OTI2B8, lyophilized, TrueMAB™

Codice prodotto. 17677531
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17677531 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17677531 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore CF803504

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Cytokines that signal through Class II receptors form a distinct family that includes the interferons and interleukin 10 (IL-10). Recent identification of several IL-10 homologs has defined a cytokine subfamily that includes AK155, IL-19, IL-20, IL-22, and IL-24. IL-20 belongs to the IL-10 family and plays a role in skin inflammation and the development of hematopoietic cells. Little is known about its other biological functions and clinical implications. These cytokines display pro-inflammatory activities in different tissues, including skin.

Specifica

Antigene IL20
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2B8
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gene IL20
N. accesso geni Q9NYY1
Alias gene IL-20, IL10D, ZCYTO10
Simboli geni IL20
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 25-176 of human IL20 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 50604
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Lyophilized
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.