Learn More
Ilaprazole, Mikromol
Descrizione
Ilaprazole, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ilaprazole |
| CAS | 172152-36-2 |
| Nomi componenti o analita | Ilaprazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H18 N4 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C |
| Vedi altri risultati |