Learn More
Ilaprazole, TRC
Codice prodotto. 30404974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404974 25 mg
30396334 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30404974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI26640025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 172152-36-2
Formula molecolare C19 H18 N4 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 366.44
Sinonimo 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149, Ilaprazole, 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
IUPAC Name 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico Ilaprazole
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Peso formulazione 366.115