Learn More
Zeiss™ Coaxial Epi-Illumination S
Codice prodotto. 11895470
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Illuminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11895470 Illuminator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11895470 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4351120000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3958.50€
    2565.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1393.50€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mountable at mount S with diam. 76mm support (435402). Zeiss Coaxial Epi-Illumination S is recommended for objective Plan Apo S 1.0x (435203), further combinations of objectives S ≥1.0x and eyepieces possible.
Compatible Microscopes:
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Spezifikation
Tipo Illuminator
Descrizione Mountable at mount S with diam. 76mm support
Da utilizzare con (apparecchiatura) Objective Plan Apo S 1.0x
Quantità 1 Ea.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.