Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™ a 1 step
Codice prodotto. 11941411 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
100
500
2000
5000
Dimensione della confezione:
100 reazioni
2000 reazioni
500 reazioni
5000 reazioni
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11941411 500 500 reazioni
12124082 100 100 reazioni
12134082 2000 2000 reazioni
11961411 5000 5000 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11941411 Fornitore Cytiva N. del fornitore US77705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.20€
    409.03€ / 500 reazioni
    Risparmia 60.17€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la pulizia enzimatica della PCR. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ a 1step con esonucleasi I e fosfatasi alcalina illustra combinate in un'unica provetta per rimuovere primer e dNTP non incorporati.
  • One tube with one mix of enzymes delivering PCR and sequence reaction clean-up
  • Just one pipetting step to set up your reaction
  • Fast 30-minute, hands-free protocol
  • 100% recovery of PCR product
  • Scalable for different reaction sizes
  • Automation friendly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Enzymatic PCR clean up technology with illustra Exonuclease I and Alkaline Phosphatase combined in one tube to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum convenience comes in a single tube.
Isolation Technology Tecnologia di pulizia PCR enzimatica
Da utilizzare con (applicazione) Rimuove primer e dNTP non incorporati
N. di reazioni 500
Product Type Illustra ExoProStar 1 incremento
Quantità 1 ciascuno
Durata del test 30 min.
Resa Recupero del 100% del prodotto PCR