Learn More
Cytiva ExoProStar™ S PCR and Sequence Reaction Clean-up Kit
Enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs
341.00€ - 2057.66€
Specifica
Descrizione | Enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum flexibility comes in two separate tubes. |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | PCR and Sequence Reaction;Removes unincorporated primers and dNTPs; Improves digestion efficiency; No loss of PCR product |
Product Type | illustra ExoProStar S |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15239764
|
Cytiva
US79050 |
500 |
341.00€
500 reazioni |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15229764
|
Cytiva
US79200 |
2000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15249764
|
Cytiva
US79500 |
5000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Easy to automate
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Complete heat inactivation of the enzymes within 10 minutes
- Fast 15 minute protocol
- Updates existing enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs
- Improves digestion efficiency with no degradation of the target PCR product
- Sample is completely intact and ready for immediate use in manual or automated processes
Specifica
Enzymatic PCR clean up technology with Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase to remove unincorporated primers and dNTPs. For maximum flexibility comes in two separate tubes. | |
PCR and Sequence Reaction;Removes unincorporated primers and dNTPs; Improves digestion efficiency; No loss of PCR product | |
illustra ExoProStar S |