Learn More
Cytiva Colonne illustra™ Microspin G-50
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
250 Preps
50 preparazioni
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
Descrizione
- Optimal sample volumes in the range of 12-50μ
- For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from smaller molecules in solution
- Columns are prepacked with Sephadex G-50 Grade equilibrated in TE buffer with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide
- illustra AutoSeq™ and illustra ProbeQuant™ G-50 Micro Columns are specifically designed for dye terminator removal and labelled probe purification respectively and offer optimized performance in those applications
- Can also be used for buffer exchange/desalting of enzymatic reactions (10 to 100 μL) following heat denaturation and phenol extraction
- Product recovery will be at least 10% lower than that from ProbeQuant G-50 Micro Columns.
- For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from unincorporated labeled nucleotides in a volume of 25 to 50 μl using spin-column chromatography
Desalting, buffer exchange; Removal of dye terminators from cycle sequencing reactions; Removal of labeled nucleotides from DNA labeling reactions
Order Info
Comodamente preimpaccate con Sephadex per DNA di grado G-50 DNA, pre-equilibrati in tampone TE con 0.05% di biocida Kathon CG/ICP e provette per raccolta
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Desalinizzazione, scambio tampone, rimozione dei terminatori di colorante da reazioni di sequenziamento ciclico, rimozione di nucleotidi marcati compresi tra 25 e 50 μl da reazioni di marcatura del DNA |
| Include | Grado di DNA Sephadex™ G-50 |
| N. di reazioni | 50 preparazioni |
| Product Type | Colonna |