Descrizione
- Capacità da 25 a 50 μl per pulizia post PCR, prima della clonazione o di una seconda reazione di amplificazione; da 25 a 100 μl per tutte le altre applicazioni
- Pronto all'uso—richiede <4 min dall'applicazione del campione per raccogliere il prodotto purificato
- Preimpaccate con terreni Sephacryl™ S-400 HR pre-equilibrate con tampone TE
- Recupero percentuale del campione: >80%
- Testate in saggi per nickase, esonucleasi a filamento singolo e doppio e RNasi
Specifica
Specifica
| Formato | Colonne per centrifugazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida di prodotti PCR (>200 bp) da primer non incorporati (<32 oligomeri) e nucleotidi tramite cromatografia con colonne per centrifugazione |
| Product Type | Colonna |
| Quantità | Confezioni singole |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?