Descrizione
- Disposable columns prepacked with Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel require only gravity to run
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5mL (NAP-5), 1mL (NAP-10) or 2.5mL (NAP-25)
- Useful for small-scale purification, desalting, and buffer exchange
Specifica
Specifica
| Formato | Column |
| Isolation Technology | Filtration |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi |
| Include | Protocollo passo-passo completo di identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione |
| Product Type | NAP-10 |
| Quantità | Confezione da 50 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- illustra NAP 10 columns, (50)
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one