Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 DNA Grade SF Cleanup Gel
Codice prodotto. 11564925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11564925 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11564925 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17057202
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tested to ensure reproducibly high recovery of DNA (10 bases in length) from small molecules by gel filtration
  • Used in MicroSpin G-25 Columns and NAP Columns
  • Enables self preparation of columns for nucleic acid purification
  • Particle size: 20 to 80μm
  • pH stability working range: 2 to 13
  • Size: 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Dimensione particelle 20 to 80 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MicroSpin G-25 column and NAP column
Volume letto 4 to 6mL/g in Distilled Water
Product Type G-25 SF DNA Clean-up Gel
Formato Beaded Gel
Da utilizzare con (applicazione) For purification of DNA from small molecules by gel filtration
Intervallo di pH 2 to 13
Support Type Cross-linked Dextran with Epichlorohydrin
Tipo di campione DNA
Content And Storage 0.01 M NaOH